Documents
T324523
(2,6-DIMETHYLIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOL-5-YL)-N-METHYLMETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.749
Numéro MDL:
Autres remarques