Documents
T321729
(3,4-DIFLUOROPHENYL)(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11F2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.227
Numéro MDL:
Autres remarques