Documents
T320005
2-[(6-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO]-2-OXOETHYL 4-PHENYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.63
Numéro MDL:
Autres remarques