Principaux documents
T318493
N-[5-(3-METHYLPHENYL)-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.23
Numéro MDL:
Autres remarques