Principaux documents
T316792
N-(4,6-DIMETHYL-2-PYRIDINYL)CYCLOPROPANECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.25
Numéro MDL:
Autres remarques