Principaux documents
T314838
[6-OXO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDAZINYL]ACETONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H4F3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.13
Numéro MDL:
Autres remarques