Documents
T314749
4-BROMO-1,5-DIMETHYL-3-[(4-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)CARBONYL]-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.13
Numéro MDL:
Autres remarques