Documents
T308102
ETHYL 7-(4-CHLOROBENZOYL)PYRROLO[1,2-B]PYRIDAZINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.758
Numéro MDL:
Autres remarques