T307831
2,2-DIMETHYL-17,18-DIOXA-8,12-DIAZATRICYCLO[12.2.1.1(3,6)]OCTADECA-1(16),3,5,14-TETRAENE-7,13-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.333
Numéro MDL:
Autres remarques