Principaux documents
T307785
2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]-5-NITRO-N'-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClN7O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.935
Numéro MDL:
Autres remarques