Documents
T307262
2-(BENZYLOXY)-7H-PYRIDO[1,2-A][4,1]BENZOXAZEPINE-3,7(5H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.347
Numéro MDL:
Autres remarques