Documents
T305081
(1,4-DIOXO-3-(PYRIDINIUM-1-YL)-1,4-DIHYDRONAPHTHALEN-2-YL)(TOSYL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.448
Numéro MDL:
Autres remarques