T301752
3-AMINO-N-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-6-(2-THIENYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12N4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.526
Numéro MDL:
Autres remarques