Principaux documents
T301140
1,1-DIMETHYL-2-[2-(3,5,7-TRIMETHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-AZEPIN-1-YL)ETHYL]PIPERIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H31IN2O
Poids moléculaire :
418.365
Numéro MDL:
Autres remarques