Principaux documents
T300853
3,5,7-TRIMETHYL-1-[2-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL]-1,3-DIHYDRO-2H-AZEPIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H27ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.859
Numéro MDL:
Autres remarques