Principaux documents
T299308
2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-YLIDENESULFAMOYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.769
Numéro MDL:
Autres remarques