Principaux documents
T295914
(6S,7R)-6-[(BENZYLOXY)METHOXY]-7-(METHOXYMETHOXY)-5,5,11,11-TETRAMETHYLBICYCLO[6.2.1]UNDEC-1-ENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.579