Principaux documents
T295329
1,5-ANHYDRO-2,6-DIDEOXY-3,4-DI-O-METHYL-1-(TRIBUTYLSTANNYL)-L-ARABINO-HEX-1-ENITOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H40O3Sn
Poids moléculaire :
447.23
Numéro MDL:
Autres remarques