Principaux documents
T291404
((2R,3S)-3-{[(4-METHOXYBENZYL)OXY]METHYL}-2-OXIRANYL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.259
Numéro MDL:
Autres remarques