Documents
T286311
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-DIDEOXY-5-O-[(METHYLSULFANYL)CARBONYL]-D-ERYTHRO-HEXONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.398
Numéro MDL:
Autres remarques