Documents
T282278
DIETHYL (4R,5R)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE-4,5-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Autres remarques