Principaux documents
T281468
(4R)-2-BROMO-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2-CYCLOPENTEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H19BrO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.263
Numéro MDL:
Autres remarques