Principaux documents
T279692
DIETHYL 2-METHYL-4,5-DIOXO-1,3-CYCLOPENTANEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.258
Numéro MDL:
Autres remarques