Principaux documents
T277312
N'-[(1E)-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-YLIDENE]BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.355
Numéro MDL:
Autres remarques