Documents
T273910
(1S,5S,6S,7S)-7-(BENZYLOXY)-5-(HYDROXYMETHYL)-8,8-DIMETHYL-2-OXABICYCLO[4.2.0]OCTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.362
Numéro MDL:
Autres remarques