Principaux documents
T272647
(1S,5S)-1-ISOPROPYL-4,4-DIMETHYLBICYCLO[3.1.0]HEXAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.266
Numéro MDL:
Autres remarques