Principaux documents
T272205
(4AR,7R,8R,8AS)-8-HYDROXY-2,2,7-TRIMETHYLTETRAHYDROPYRANO[3,2-D][1,3]DIOXIN-6(7H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26O2
Poids moléculaire :
298.429
Numéro MDL:
Autres remarques