T269077
TERT-BUTYL({(2S)-2-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-3-BUTENYL}OXY)DIMETHYLSILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H30O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.524
Numéro MDL:
Autres remarques