Documents
T268011
(6-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2-HYDROXY-3-METHYL-7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H30O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.5
Numéro MDL:
Autres remarques