Documents
T261378
METHYL (3R)-3-[(BENZYLOXY)METHOXY]-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H32O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.55
Numéro MDL:
Autres remarques