Principaux documents
T222895
4-(3,3-DIMETHOXYPROPYL)-3,3-DIMETHYLCYCLOPENTANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.307
Numéro MDL:
Autres remarques