Principaux documents
T222356
3-OXASPIRO[BICYCLO[3.2.1]OCTANE-8,1'-CYCLOPROPANE]-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.178
Numéro MDL:
Autres remarques