Principaux documents
T218693
[1-[(7,9-DIMETHYL-1,4-DIOXASPIRO[4.5]DEC-8-YLIDENE)METHYL]CYCLOPROPYL](TRIMETHYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H30O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.513
Numéro MDL:
Autres remarques