Principaux documents
T216992
(1-BROMO-2,2-DIPHENYLCYCLOPROPYL)(TRIMETHYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21BrSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.358
Numéro MDL:
Autres remarques