Documents
T213373
N'-[(2E)-BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YLIDENE]-4-METHYLBENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O2S
Poids moléculaire :
278.376
Numéro MDL:
Autres remarques