Documents
T208345
1-METHYL-1-(5,6,7,8-TETRAHYDRODIBENZO[A,C]CYCLOOCTEN-3-YL)ETHYL 3,5-DINITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.491
Numéro MDL:
Autres remarques