Principaux documents
T197785
((1S,3R)-3-[[(METHYLSULFONYL)OXY]METHYL]-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-YL)METHYL METHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.413