Principaux documents
T192368
3-METHOXY-2A,2B,2C,6B,6C,6D-HEXAHYDROBENZO[A]CYCLOBUTA[F]CYCLOPROPA[CD]PENTALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.278
Numéro MDL:
Autres remarques