Principaux documents
T177938
9,9-DIMETHYL-1,6-DIPHENYL-7,8-DIAZATRICYCLO[4.2.1.0(2,5)]NONA-3,7-DIENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.407
Numéro MDL:
Autres remarques