Documents
T175412
METHYL (3AR,6AR)-HEXAHYDROCYCLOPENTA[B]PYRROLE-1(2H)-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.225
Numéro MDL:
Autres remarques