Principaux documents
T173371
(2E)-9-OXABICYCLO[3.3.1]NONAN-2-ONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.307
Numéro MDL:
Autres remarques