Principaux documents
T168025
METHYL 2-METHYL-7-AZABICYCLO[4.1.0]HEPT-3-ENE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.209
Numéro MDL:
Autres remarques