Principaux documents
T163058
N'-[(E)-(1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)METHYLIDENE]-2-HYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.785
Numéro MDL:
Autres remarques