Key Documents
T161942
1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENECARBALDEHYDE HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.677
Numéro MDL:
Autres remarques