Principaux documents
T161691
5-METHYL-2H,3H-[1,3]OXAZOLO[2,3-A]ISOQUINOLIN-4-IUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.686
Numéro MDL:
Autres remarques