T159255
(2-[4-[4-(4-METHOXY-2-PROPYLPHENOXY)BUTYL]-1-PIPERAZINYL]ETHOXY)ACETIC ACID, DIMALEATE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H44N2O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.691
Numéro MDL:
Autres remarques