Documents
T159182
4-[4-[4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]BUTOXY]-2-PROPYLPHENOL, DIMALEATE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H41ClN2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.144
Numéro MDL:
Autres remarques