Principaux documents
T158852
N-(5-METHYL-3-ISOXAZOLYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.301
Numéro MDL:
Autres remarques