Documents
T158747
[4-[4-(4-ACETYL-3-HYDROXY-2-PROPYLPHENOXY)BUTOXY]-3-CHLOROPHENYL]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.921
Numéro MDL:
Autres remarques