T158690
1-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-3,3-DIMETHYL-2-BUTANONE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H28Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.332
Numéro MDL:
Autres remarques